Pallets and sumps
Sump pallet, steel, type SW3, for 3×200 l drums, galvanised model, loading capacity 750 kg, weight 90 kg, 1800×805×290 mm
Katalognr. CEMG10141
Anbieter: CEMO
Direkt zu
Product Details & Documents
The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.
- All SW sump pallets are equipped with hot-dip galvanised, removable gratings
- A wide range of models ensures the correct solution for many application
- Sump pallets with 100 mm ground clearance permit driving under from all sides
Mobile steel sump pallets contains two steering and two fixed castors and a pushing bar for trouble-free steering.
Technische Daten
- Bezeichnung:Sump pallet, steel, type SW3, for 3×200 l drums, galvanised model, loading capacity 750 kg, weight 90 kg
- Seq:06
- B×T×H:1800×805×290 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtB×T×HVerfügbarkeitPreis
- CEMG7835Barrel support type FB3 for GRP and steel sump pallets, capacity: 3 x 60 l17 kg1200×600×400 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 262.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtB×T×HVerfügbarkeitPreis
- CEMG7741Barrel support stackable for GRP and steel sump pallets, capacity: 1 x 60 l10 kg630×450×530 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 312.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtB×T×HVerfügbarkeitPreis
- CEMG7586Barrel support type FB1 for GRP and steel sump pallets, capacity: 1 x 60 l or 1 x 200 l15 kg600×600×350 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 186.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtB×T×HVerfügbarkeitPreis
- CEMG7587Barrel support type FB2 for GRP and steel sump pallets, capacity 2 x 60 l or 2 x 200 l21 kg1130×600×350 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 226.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtB×T×HVerfügbarkeitPreis
- CEMG8675Drum pallet, PE, for 2×200 l drums15 kg940×1380×390 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 338.00