Präzisionsthermometer
−10...+50 °C, ±0,1 %, 420 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Codice catalogo AMARL27378-FL/WC
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
- Mit Ring an der Oberseite
- Dauerhaftes Pigment
- Fester Stiel
: In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Specifiche
- Ø:6 - 7 mm
- Länge:420 mm
- Seq:18
- Genauigkeit:±0,1 %
- Füllung:Red special liquid
- Messbereich:−10...+50 °C