ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät O2,LEL,H2S MaxXTII 4-Gas-Detektor als Pumpengerät kann auch als Diffusionsgerät verwendet werden im wasserdichten/staub dichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) eingebaut. Sensoren: CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: ele 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEXTXWHMY-UK
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät O2,LEL,H2S MaxXTII 4-Gas-Detektor als Pumpengerät kann auch als Diffusionsgerät verwendet werden im wasserdichten/staub dichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) eingebaut. Sensoren: CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: ele 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEXTXWHMY-UK
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together