ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät O2,CO,recharg Quattro 2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP66/67) ei ngebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-100 1 * 1 ST
Catalog # BWTEQTX00MRY-UK
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät O2,CO,recharg Quattro 2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP66/67) ei ngebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-100 1 * 1 ST
Catalog # BWTEQTX00MRY-UK
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together