ContactUsLinkComponent
GasAlert Micro Clip XL 4-Gas O2/UEG 2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) ei ngebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% (geänderter Sauerstoffsensor) UEG: katalytischer 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEMCXLXW00Y-UK
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
GasAlert Micro Clip XL 4-Gas O2/UEG 2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) ei ngebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% (geänderter Sauerstoffsensor) UEG: katalytischer 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEMCXLXW00Y-UK
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together