GasAlert Micro Clip XL 4-Gas O2/H2S 2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) ei ngebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% (geänderter Sauerstoffsensor) H2S: elektrochemis 1 * 1 ST
Catalog # BWTEMCXLX0H0Y-UK
Supplier: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together