GasAlertMicroClip X3 UEG/O2/CO 3-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Gerätefarbe: GELB im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäus e (IP68) eingebaut. (P68 - bis zu 45 Minuten in einer Tiefe von bis zu 1,2 m Sensoren: UEG: katalytischer Sensor, Mes 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEMCX3XW0MY-UK
Anbieter: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together