GasAlertMicroClip X3 O2 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Gerätefarbe: GELB im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP68 ) eingebaut. (P68 - bis zu 45 Minuten in einer Tiefe von bis zu 1,2 m Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbe 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEMCX3X000Y-UK
Anbieter: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together