GasAlert Micro M5PID 5-Gas, Datenlogger, Pumpe, Akku+Ladestation, Schwarz 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, im wasserdichten/staubdich ten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: PID: Photo-Ionisations-Sensor, Messbereich: 0-1000ppm (Detekti 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEM5PIDXWQYRPDBU
Anbieter: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together