Alkoholometer
70 - 77 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Katalognr. GERI0844SWG
Anbieter: GERING
Direkt zu
Product Details & Documents
Alkoholometer ist ideal für die Brauereibranche.
- Bereich wird als Ethanol % Vol. angezeigt
- Kalibrierungstemperatur bei 20 °C
- Zum Testen von 100 ml Flüssigkeit
Technische Daten
- Temperaturbereich:10…25 °C
- Länge:260 mm
- Seq:06
- Teilung:0,1 %
- Messbereich:70 - 77 %
- Cat. No.:GERI0844SWG
- Referenztemperatur:20 °C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..