Alkoholometer
22 - 29 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Catalog # GERI0836SWG
Supplier: GERING
Jump to:
Product Details & Documents
Alkoholometer ist ideal für die Brauereibranche.
- Bereich wird als Ethanol % Vol. angezeigt
- Kalibrierungstemperatur bei 20 °C
- Zum Testen von 100 ml Flüssigkeit
Specifications
- Temperaturbereich:10…25 °C
- Länge:260 mm
- Seq:03
- Teilung:0,1 %
- Messbereich:22 - 29 %
- Cat. No.:GERI0836SWG
- Referenztemperatur:20 °C