AuftragsverfolgungKontakt
Augenspülung | Avantor
Augenspülung
Augenspülung, 500 ml, Flasche in Einzelkarton
Katalognr. 118-0476
Anbieter:   Plum Safety
Augenspülung
Katalognr. 118-0476
Anbieter:  Plum Safety
Augenspülung
Augenspülung
Augenspülung, 500 ml, Flasche in Einzelkarton
Preis
SFr. 32.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Einweg-Augenspülflasche mit Augenmuschel und Staubkappe, gefüllt mit steriler Natriumchlorid-Lösung (0,9%). Durch sofortige Augenspülung wird verhindert, dass Fremdkörper (z. B. Metall- und Holzspäne) im Auge verbleiben und zu schweren Augenverletzungen führen.
  • Mit ergonomischen Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
  • Kleine und handliche 200 ml Flasche für den mobilen Einsatz, wie z.B. in Werkzeugkästen oder Erste-Hilfe-Kits
  • Kann zum Nachfüllen der Plum-Augenspülstation verwendet werden
  • Keine Wartung und Reinigung der Flaschen nötig
  • Flaschen in einzelnem Karton: Der schützende Karton bewahrt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen und kann zur Entnahme an der Perforation leicht und schnell geöffnet werden
Spülzeit: ∼ 2 Minuten pro 200 ml, 5 Minuten pro 500 ml
Haltbarkeit: bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit: 3 Jahre.
Certifications: DIN EN 15154-4.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Augenspülung, 500 ml, Flasche in Einzelkarton
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 118-1711
    Halterung zur Wandbefestigung, grün, für Augenspülflaschen, 200 ml und 500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 8.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 118-1704
    Gürteltasche für Augenspülflaschen, 200 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 16.70