ContactUsLinkComponent
Labor-Gefrierschrank FROSTER LABO 530 PRO-ACTIVE, 230 V - Umluftkühlung - Automatische Schnellabtauung mit Tauwasserverdunstung - Türrahmenheizung verhindert das Einfrieren der Tür - 5 Roste, höhenverstellbar (max. 40 kg / Rost) - Fahrbare Ausführung 1 * 1 ST
Katalognr. 471-2511
Anbieter:  KIRSCH PHILIPP
Labor-Gefrierschrank FROSTER LABO 530 PRO-ACTIVE, 230 V - Umluftkühlung - Automatische Schnellabtauung mit Tauwasserverdunstung - Türrahmenheizung verhindert das Einfrieren der Tür - 5 Roste, höhenverstellbar (max. 40 kg / Rost) - Fahrbare Ausführung 1 * 1 ST
Katalognr. 471-2511
Anbieter:  KIRSCH PHILIPP
Frequently Bought Together