Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bootie benches | Avantor

Bootie benches

Bootie bench with 2 solid undershelves and dividers, 1400×473×550 mm
Katalognr. PALBBB1447-2D
Anbieter:   Palbam
Bootie benches
Katalognr. PALBBB1447-2D
Anbieter:  Palbam
Bootie benches
Bootie benches

Bootie bench with 2 solid undershelves and dividers, 1400×473×550 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Bootie benches are designed as a swing over bench and a storage solution for booties/shoes.

  • Made of stainless steel 304L with electro-polished finish
  • Available in three options according to the length required
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bootie bench with 2 solid undershelves and dividers
  • B×T×H:
    1400×473×550 mm
  • Cat. No.:
    PALBBB1447-2D
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..