AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Silikon
Schläuche, Silikon
Size 26, with hose barb of 6,3 mm, 6,40 mm, 26
Katalognr. SPECACTU-P26-25N
Schläuche, Silikon
Katalognr. SPECACTU-P26-25N
Schläuche, Silikon
Size 26, with hose barb of 6,3 mm, 6,40 mm, 26
Preis
SFr. 1’010.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 7,5 m
Product Details & Documents
Silicone, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Technische Daten
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,40 mm
  • Bezeichnung:
    Size 26, with hose barb of 6,3 mm
  • Seq:
    09
  • Größe:
    26