AuftragsverfolgungKontakt
Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, 66 mm, Klar, Rot, 39,3/44,2 mm, aseptic
Katalognr. DELT309502
Anbieter:   DELTALAB
Sample containers, with screw cap
Katalognr. DELT309502
Anbieter:  DELTALAB
Sample containers, with screw cap
Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, 66 mm, Klar, Rot, 39,3/44,2 mm, aseptic
Preis
SFr. 277.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 600 ST
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Aseptic or sterile available
  • With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
  • Ausführung:
    aseptic
  • Kapazität:
    60 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Sample container
  • Höhe:
    66 mm
  • Seq:
    01
  • Verschluss-Farbe:
    Rot
  • Ø oben/ Ø unten:
    39,3/44,2 mm