Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
250 ml, 25 mm, 43,0×139,8×55,0 mm
Catalog # RIXI2-V0-0250-25WA
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Catalog # RIXI2-V0-0250-25WA
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, natur.
- Fest und bruchsicher
- Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
- Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Ordering information: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Documents
RIXI2-E0-1000-40_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Kapazität:250 ml
- Seq:02
- B×T×H:43,0×139,8×55,0 mm
- Hals I-Ø:25 mm