PRÜFGAS 60 L, H2S/CO/CO2/C3H8/O2 1 * 60 L
Catalog # DRAE6812778
Supplier: Dräger
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Beschriftungsklebeband, temperaturbeständig
Supplier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Supplier: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Wischtücher für Präzisionsanwendungen, Kimtech™ Science
Supplier: KIMBERLY CLARK
Accessories for Mettler balances
Supplier: Mettler - Toledo
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR® PH 20, pH-Messgerät, tragbar
Supplier: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Supplier: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
VWR® pHenomenal® , Elektrodenstativ
Supplier: VWR Collection
pH-Elektroden, SenTix® PLUS
Supplier: WTW
Zubehör
Supplier: NANOENTEK
Küvetten, Kunststoff, für LICO
Supplier: Hach
Titration beakers
Supplier: Mettler - Toledo