Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-Lösungen sind gebrauchsfertige Multiparameter-Standards für eine Reihe von Anwendungen mit dem Spectroquant® Testsystem. ede Packung enthält eine Standardlösung und eine Dotierungslösung. Beide Lösungen können direkt ohne Verdünnen zur Qualitätssicherung eingesetzt werden.
Mit der Standardlösung kann die Genauigkeit des Spectroquant®-Systems als Ganzes (Photometer, Reagenzien, Analyseverfahren, Arbeitsweise) belegt werden. Mit der Additionslösung prüft man probenunabhängige Einflüsse durch Messungen der Wiederfindungsrate und legt die geeignete Probenvorbereitung fest.
Die maximale Anzahl der Bestimmungen hängt bei Anwendung der Standardlösung vom verwendeten Testsatz ab.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMerck Segment Brochure
Produktliteratur
msds_114675 msds_114676 msds_114689 msds_114695 msds_114696
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 SET
- Bezeichnung:Spectroquant® CombiCheck 90
- Messbereich:0,250 ±0,03 mg/l Cd; 2,00 ±0,20 mg/l Cu; 1,00 ±0,15 mg/l Fe; 1,00 ±0,15 mg/l Mn
- Cat. No.:1.18700.0001
- Cadmium:R1: 0,250 ±0,03 mg/L Cd
- Modell:Spectroquant® CombiCheck 90
- Aluminum:-
- Eisen:R1: 1,00 ±0,15 mg/L Fe
- Mangan:R1: 1,00 ±0,15 mg/L Mn
- Zink:-
- Nickel:-
- Kupfer:R1: 2,00 ±0,20 mg/L Cu