Gläser, ohne Deckel
PP, 350 ml, 95,2 mm, 90,0 mm, 68,0 mm
Katalognr. RIXI4-1101-0350-90
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Schiebedeckelgläser sind aus weißem PP gefertigt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Accessories information:
Ordering information: Kappen müssen separat bestellt werden.
Delivery information:
Packaging:
Caution: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:95,2 mm
- Typ:PP
- Kapazität:350 ml
- Höhe:68,0 mm
- Seq:6
- Hals I-Ø:90,0 mm