Gläser, ohne Deckel
PP, 25 ml, 27,6 mm, 25,0 mm, 52,2 mm
Catalog # RIXI4-1101-0025-25
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Schiebedeckelgläser sind aus weißem PP gefertigt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
:
:
: Kappen müssen separat bestellt werden.
:
:
: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
- Ext.Ø:27,6 mm
- Typ:PP
- Kapazität:25 ml
- Höhe:52,2 mm
- Seq:1
- Hals I-Ø:25,0 mm