AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, PP | Avantor
Kryoboxen, PP
7×7, Grün, 133×133×50/75 mm
Katalognr. RATI5320313
Anbieter:   RATIOLAB
Kryoboxen, PP
Katalognr. RATI5320313
Anbieter:  RATIOLAB
Kryoboxen, PP
Kryoboxen, PP
7×7, Grün, 133×133×50/75 mm
Preis
SFr. 49.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Boxes made of high quality PP.
  • Autoclavable
  • Temperature-resistant from –90 to +121 °C
  • Numerically coded
  • Very good chemical resistance
With an numerical coding and corresponding vents for draining condensed water. The boxes are adjustable in height.
Technische Daten
  • Fächer:
    7×7
  • Außen B×T×H:
    133×133×50/75 mm
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    01