4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP66/67) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemsicher Sensor, Messsbereich: 0-30% H2S: H2S: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-200ppm CO: elektrochemischer Se U 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEQT-XUHM-R-Y-EU
Anbieter: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together