VWR® Traceable® excursion trac, ULT-Gefriergeräte-Thermometer mit Datenlogger
Product Details & Documents
Thermometer mit Datenlogger mit benutzerdefinierbaren Zeitintervallen. Ideal zur Überwachung von ultraniedrigen Temperaturen in Gefrierschränken.
- Dreifach-Anzeige zeigt gleichzeitig die niedrigste/höchste und die aktuelle Temperatur an, zwischen °F und °C umschaltbar
- Rollierender Speicher speichert die letzten 525 000 Temperaturmessungen und 10 einzelne Alarmereignisse
- Aufgezeichnete Daten (CSV-Datei) können über ein USB-Flash-Laufwerk vom Thermometer auf einen PC oder Mac übertragen werden - keine zusätzliche Software erforderlich
- Speicher kann nach Herunterladen der Daten auf einen USB-Stick im Gerät geleert werden
- Smart-Alarm ist ein visueller/akustischer Alarm, der auch dann weiterläuft, wenn der Normbereich wieder erreicht ist
- Statusanzeigen: Batterie schwach, voller Speicher, USB-Datenübertragung und Status von aktivem Alarm
- Mit PTFE-Kabel (24,5 cm)
- Problemloser Datenabruf: Gerät kann während des Downloads und der Datenanalyse weiter in Verwendung bleiben
Thermometer ist an mehreren Punkten kalibriert (−80 °C; −40 °C; 0 °C; 100 °C) und verfügt standardmässig über eine individuelle Seriennummer und ein zertifiziertes Traceable® Kalibrierzertifikat aus einem von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor.
Certifications: Thermometer ist an mehreren Punkten kalibriert (−80; −40; 0; 100 °C) und verfügt standardmäßig über eine individuelle Seriennummer und ein Traceable® Kalibrierzertifikat aus einem von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor.
Delivery information: Wid mit Stativ, Batterien, VELCRO®, Magnetstreifen, Wandbefestigung und Traceable® Zertifikat geliefert.
Documents
Specifications
- Messbereich:−90...+105 °C
- Auflösung:0,01 °C
- Gewicht:140 g
- Bezeichnung:Excursion Trac Datalogging-Thermometer für Gefriergeräte, 1 Kanal
- Seq:01
- B×T×H:70×20×107 mm
- Genauigkeit:±0,2 °C
- Fühler:RTD-Fühler aus Platin, Edelstahlsonde (316) (im Lieferumfang)