AuftragsverfolgungKontakt
Overhead stirrer tools, anchor stirrers, Quickfit®
Anchor stirrer for use with Quickfit® wide-neck reaction flasks FR700 and FR1LFF, 90 mm, 6 mm, 450 mm
Katalognr. BIBBST1/5
Anbieter:   SciLabware
Overhead stirrer tools, anchor stirrers, Quickfit®
Katalognr. BIBBST1/5
Anbieter:  SciLabware
Overhead stirrer tools, anchor stirrers, Quickfit®
Overhead stirrer tools, anchor stirrers, Quickfit®
Anchor stirrer for use with Quickfit® wide-neck reaction flasks FR700 and FR1LFF, 90 mm, 6 mm, 450 mm
Preis
SFr. 330.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Anchor stirrer for use with Quickfit® wide-neck reaction flasks FR700 and FR1LFF
  • Seq:
    01
  • Schaft - Ø:
    6 mm
  • Schaft-Länge:
    450 mm
  • Rührer - Ø:
    90 mm