AuftragsverfolgungKontakt
Torion stopcocks, SLV®
14,7 mm, 14 mm
  BIBB722-43
 :   SciLabware
Torion stopcocks, SLV®
  BIBB722-43
Torion stopcocks, SLV®
Torion stopcocks, SLV®
14,7 mm, 14 mm
SFr. 1’360.00
1 * 5 ST
Stopcocks are made of borosilicate glass.
  • Vacuum capability to 10⁻² Torr
  • Sidearms are 70 mm in length
  • Excellent chemical and temperature resistance
In right angle pattern PTFE key is screwed into the threaded Torion connector, to open and close the stopcock.
Informazioni per l'ordine: Supplied with fittings, sealing rings and PTFE key.
  • Bohrung Ø:
    14,7 mm
  • Seq:
    03
  • Für Schlauch A-Ø:
    14 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..