AuftragsverfolgungKontakt
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit® | Avantor
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
360 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Katalognr. BIBBFC3/14
Anbieter:   SciLabware
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
Katalognr. BIBBFC3/14
Anbieter:  SciLabware
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
360 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Preis
1 090.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kein Glasmantel. Mit einer Kombination aus horizontalen und schrägen Vertiefungen. Horizontale Vertiefungen gewährleisten einen engen Kontakt zwischen Dampf und Flüssigkeit. Schräge Vertiefungen verteilen die Flüssigkeit von den Wänden zur Mitte der Säule.
Technische Daten
  • Kern:
    29/32 NS
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Nutzlänge:
    360 mm
  • Seq:
    04