AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder,PYREX® | Avantor
Mischzylinder,PYREX®
25 ml, 0,5 ml, 193 mm, 0,5 ± ml, 14/23
Katalognr. BIBB3211/06MP
Anbieter:   SciLabware
Mischzylinder,PYREX®
Katalognr. BIBB3211/06MP
Anbieter:  SciLabware
Mischzylinder,PYREX®
Mischzylinder,PYREX®
25 ml, 0,5 ml, 193 mm, 0,5 ± ml, 14/23
Preis
SFr. 421.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with polyethylene (PE) stopper, class B.
  • Cylinders have hexagonal foot
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
Height values = maximum height
Zertifizierung: ISO 4788
Technische Daten
  • NS:
    14/23
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    193 mm
  • Teilung:
    0,5 ml
  • Toleranz:
    0,5 ± ml