AuftragsverfolgungKontakt
Measuring Cylinders | Avantor
Measuring Cylinders
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,1 ± ml
Katalognr. BIBB3200/02MP
Anbieter:   SciLabware
Measuring Cylinders
Katalognr. BIBB3200/02MP
Anbieter:  SciLabware
Measuring Cylinders
Measuring Cylinders
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,1 ± ml
Preis
SFr. 182.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
Zertifizierung: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Technische Daten
  • Kapazität:
    5 ml
  • Höhe:
    115 mm
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    0,1 ± ml