AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff | Avantor
Spitzkolben, mit Normschliff
5 ml, 14/23 NS, 67 mm, 23 mm
Katalognr. BIBBFP5/1
Anbieter:   SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Katalognr. BIBBFP5/1
Anbieter:  SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
5 ml, 14/23 NS, 67 mm, 23 mm
Preis
SFr. 148.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für Semi-Mikro-Destillationen. Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    23 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    5 ml
  • Höhe:
    67 mm