AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
100 ml, 24/29 NS, 150 mm, 58 mm
Catalog # BIBBFP100/3
Supplier:   SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Catalog # BIBBFP100/3
Supplier:  SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
100 ml, 24/29 NS, 150 mm, 58 mm
Price
220.00 SFr.
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für Semi-Mikro-Destillationen. Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Specifications
  • Ext.Ø:
    58 mm
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    150 mm