Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
2000 ml, 210 mm, 29/32 NS
Katalognr. BIBBFF2L/4S
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:210 mm
- Seq:23