AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduktion, Quickfit® | Avantor
Adapter, Reduktion, Quickfit®
50/42 NS, 24/29 NS
Katalognr. BIBBDA38
Anbieter:   SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Katalognr. BIBBDA38
Anbieter:  SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter, Reduktion, Quickfit®
50/42 NS, 24/29 NS
Preis
SFr. 256.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglass, Quickfit®-Schliffe, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Reduktionsadapter, von großem Kernschliff unten auf kleinen Hülsenschliff oben.
Technische Daten
  • Kern:
    50/42 NS
  • Hülse:
    24/29 NS