EAU STÉRILE APYROGÈNE BIDON DE 5 LITRES 1 * 5 L
Katalognr. SORE069805A
Anbieter: Sorenson Bioscience
EAU STÉRILE APYROGÈNE BIDON DE 5 LITRES 1 * 5 L
Katalognr. SORE069805A
Anbieter: Sorenson Bioscience
Frequently Bought Together
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) analytisches Reagens
Anbieter: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
Anbieter: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Dimethylsulfoxid ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
n-Heptan ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals