AuftragsverfolgungKontakt
Thermo socks | Avantor
Thermo socks
Schwarz/grau, 47 - 50
Katalognr. ELTN900018/47-50
Anbieter:   ELTEN
Thermo socks
Katalognr. ELTN900018/47-50
Anbieter:  ELTEN
Thermo socks
Thermo socks
Schwarz/grau, 47 - 50
Preis
9.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Warming and highly elastic socks made of 45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane.
  • Strengthened heel, toe and sole for optimum support and pressure absorption
  • Highly elastic, non-constricting cuff fits any leg width and guarantees soft wearing comfort
  • Anatomically shaped foot bed is designed to fit the right and left foot
  • Eudermic materials for dry feet
  • Transport of humidity prevents moisture absorption
  • Washed antistatically
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    47 - 50
  • Farbe:
    Schwarz/grau
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    ELTN900018/47-50
  • Stoff:
    45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane
  • Riskobereich:
    Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
    Unisex