AuftragsverfolgungKontakt
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
Einlegesohlen, ESD-Pro, volle Länge, 48, Schwarz
  114-7017
 :   ELTEN
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
  114-7017
 :  ELTEN
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
Einlegesohlen, ESD-Pro, volle Länge, 48, Schwarz
SFr. 6.10
1 * 1 PAIRE
Antibakterielle, anatomisch geformte ESD-Einlegesohle.
  • Offene Zellstruktur des PU-Schaums garantiert eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Aktivkohle-Dämpfungsschicht reduziert Geruch
  • Hautfreundliche Materialien zur Verbesserung des Fußklimas
Als Einlage für die Schuhmodelle L10, Biomex (Renzo Biomex), Trainers, Sportics, Classic-Line, Men at Work, Safety-Grip, Business (Ronny), White. Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe (Widerstand von 105 - 107 Ohm).
Farbe: Schwarz
  • Schuhgröße:
    48
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Einlegesohlen, ESD-Pro, volle Länge
  • Seq:
    14