ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
Einlegesohlen, ESD-Pro, volle Länge, 41, Schwarz
Katalognr. 114-7006
Anbieter: ELTEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Antibakterielle, anatomisch geformte ESD-Einlegesohle.
- Offene Zellstruktur des PU-Schaums garantiert eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme
- Aktivkohle-Dämpfungsschicht reduziert Geruch
- Hautfreundliche Materialien zur Verbesserung des Fußklimas
Als Einlage für die Schuhmodelle L10, Biomex (Renzo Biomex), Trainers, Sportics, Classic-Line, Men at Work, Safety-Grip, Business (Ronny), White. Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe (Widerstand von 105 - 107 Ohm).
Farbe: Schwarz
Technische Daten
- Schuhgröße:41
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Einlegesohlen, ESD-Pro, volle Länge
- Seq:07