AuftragsverfolgungKontakt
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO | Avantor
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
Einlegesohlen, ESD-Pro, volle Länge, 39, Schwarz
Katalognr. 114-7004
Anbieter:   ELTEN
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
Katalognr. 114-7004
Anbieter:  ELTEN
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
Einlegesohlen, ESD-Pro, volle Länge, 39, Schwarz
Preis
6.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antibakterielle, anatomisch geformte ESD-Einlegesohle.
  • Offene Zellstruktur des PU-Schaums garantiert eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Aktivkohle-Dämpfungsschicht reduziert Geruch
  • Hautfreundliche Materialien zur Verbesserung des Fußklimas
Als Einlage für die Schuhmodelle L10, Biomex (Renzo Biomex), Trainers, Sportics, Classic-Line, Men at Work, Safety-Grip, Business (Ronny), White. Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe (Widerstand von 105 - 107 Ohm).
Farbe: Schwarz
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    39
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Einlegesohlen, ESD-Pro, volle Länge
  • Seq:
    05