AuftragsverfolgungKontakt
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered | Avantor
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered, 500 mL
Katalognr. J67591.AP
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Katalognr. J67591.AP
CAS Nummer:  
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 212.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Contains: 120 mM sodium chloride, 5 mM potassium chloride, 2 mM calcium chloride, 1 mM magnesium chloride, 25 mM sodium bicarbonate, and 5,5 mM D-glucose.
  • pH 7,3
  • Filtered through 0,22 micron filter
  • Prepared in 18,2 megohms water.
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered
  • Cat. No.:
    J67591.AP
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid