AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyer flasks with joint, quartz
500 ml, 180 mm, 96 mm, 29/32 NS
  TSLA75553
Erlenmeyer flasks with joint, quartz
  TSLA75553
Erlenmeyer flasks with joint, quartz
500 ml, 180 mm, 96 mm, 29/32 NS
SFr. 1’250.00
1 * 1 ST
Made of quartz glass, clear, for application temperature up to 1050 °C.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Ext.Ø:
    96 mm
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    180 mm
  • Seq:
    04
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..