ContactUsLinkComponent
pH-Sensor für anspruchsvolle chemische Applikationen, Reinigung: SIP, Autoklavierungen, kein Kabel, Steckkopf: Memosens, Integrierte r Temperaturfühler: NTC 30 kOhm, Diaphragma: 2 x Single Pore, Material: Glasschaft, Elektrolyt: polymerer Elektrolyte 1 * 1 ST
Catalog # HAMI242428-3413
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
pH-Sensor für anspruchsvolle chemische Applikationen, Reinigung: SIP, Autoklavierungen, kein Kabel, Steckkopf: Memosens, Integrierte r Temperaturfühler: NTC 30 kOhm, Diaphragma: 2 x Single Pore, Material: Glasschaft, Elektrolyt: polymerer Elektrolyte 1 * 1 ST
Catalog # HAMI242428-3413
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together