Kittel, paint-tex® plus
Weiß, L
Catalog # 113-9160
Supplier: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Jump to:
Product Details & Documents
Eignen sich auch für längere Einsätze dank atmungsaktivem SMS-Material.
- Mit Druckknöpfen
- Kragen und Bündchen
- Drei Taschen
Ideal für Renovierungsarbeiten oder die Altlasten- und Asbestsanierung.
Certifications: Typ 5 + 6; Kat. III
Specifications
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Seq:01
- Taschen:Mit Taschen
- Cat. No.:113-9160
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie