Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml, 250 mL
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:250 mL
- Bezeichnung:Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml