AuftragsverfolgungKontakt
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
Buffer solution, technical grade, 9,23, Farblos, 500 mL
Katalognr. HACHS11M011
Anbieter:   Hach
pH Buffer solutions
Katalognr. HACHS11M011
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
Buffer solution, technical grade, 9,23, Farblos, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
66.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Attenzione: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Farbe:
    Farblos
  • Bezeichnung:
    Buffer solution, technical grade
  • pH-Wert:
    9,23