Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Selbstschließende Beutel

300×400 mm
Katalognr. HKPK102138
Anbieter:   HK PACK KRAUTSCHEID
Selbstschließende Beutel
Katalognr. HKPK102138
Selbstschließende Beutel
Selbstschließende Beutel

300×400 mm

Preis
SFr. 668.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents

PE, 50 µm dick, transparent.

  • In verschiedenen Größen verfügbar
  • Mit und ohne Beschriftungsbereich

Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.

Technische Daten
  • Abmessungen:
    300×400 mm
  • Seq:
    14