AuftragsverfolgungKontakt
Bench mounted gas taps | Avantor
Bench mounted gas taps
Helium, EPDM seal
Katalognr. KOTT733-00061
Anbieter:   KOETTERMANN
Bench mounted gas taps
Katalognr. KOTT733-00061
Anbieter:  KOETTERMANN
Bench mounted gas taps
Helium, EPDM seal
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These bench mounted gas taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Helium, EPDM seal
  • Seq:
    05