Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Gefrierbeutel

Gefrierbeutel

Gefrierbeutel, B×L 190×240 mm, 1 l
Catalog # MELL4008871208040
Gefrierbeutel
Catalog # MELL4008871208040
Gefrierbeutel
Gefrierbeutel

Gefrierbeutel, B×L 190×240 mm, 1 l

Price
SFr. 9.70
Log in for availability
1 * 40 ST
Product Details & Documents

Gefrierbeutel aus reißfester 3-Schicht-Spezialfolie, die zuverlässig vor Gefrierbrand schützt. Der flexible Standboden und die weite Öffnung ermöglichen ein besonders einfaches Befüllen. Die Beutel können mit einem Handgriff einzeln aus der praktischen Verpackung entnommen werden.

  • Schützt zuverlässig Aromen, Vitamine und Nährstoffe
Specifications
  • Kapazität:
    1 l
  • Bezeichnung:
    Gefrierbeutel, B×L 190×240 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.