Petrischalen
Mit 3 Belüftungsnocken, 150 mm, 15 mm, Aseptisch, 8×20/Beutel
Katalognr. ANICP150V000
Anbieter: Anicrin
Direkt zu
Product Details & Documents
Geeignet für alle mikrobiologischen Anwendungen.
- Material: PS
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Ø:150 mm
- Verpackt:8×20/Beutel
- Sterilität:Aseptisch
- Ausführung:Mit 3 Belüftungsnocken
- Höhe:15 mm
- Seq:14
- Cat. No.:ANICP150V000