Sack samplers
Sack with end cap, Master EC, 420 mm, 25 mm
Katalognr. SAMP1320B-01
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
These sack samplers are designed to take fast powder samples through the sides of sacks and bags.
- Suitable for sampling free flowing powders and granules
- 316L stainless steel construction
- Unique range of sample collection methods available
Insert the sampler through the side of the sack. Angle sampler downwards to allow the product to flow into the sample collecting container and seal the hole using an ultra adhesive label.
: Includes a 250 ml sampling bottle.
Technische Daten
- Ø:25 mm
- Bezeichnung:Sack with end cap, Master EC
- Länge:420 mm
- Seq:02
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialFarbeVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialFarbeVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialFarbeVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialFarbeVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialFarbeVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätMaterialVerfügbarkeitPreis