AuftragsverfolgungKontakt
L-thyroxine, Pulver | Avantor
L-thyroxine, Pulver
1 g
Katalognr. ICNA0215214501
Anbieter:   MP Biomedicals
L-thyroxine, Pulver
Katalognr. ICNA0215214501
Anbieter:  MP Biomedicals
CAS Nummer:  51-48-9
L-thyroxine, Pulver
1 g
CAS Nummer:  51-48-9
Preis
197.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Soluble in solutions of alkali hydroxides (50 mg/ml in 4 M ammonium hydroxide in methanol); slightly insoluble in alcohol; insoluble in water, acetone, chloroform and ether.
Synonyme:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS Nummer:51-48-9
  • Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00002595
  • Molekulargewicht:776.874 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 g